4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23401-1G OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA 3640 DKK
APOSOR23401-1G APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Smeltepunkt: 81…84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659728
CAS-nummer: 465514-27-6
UN nummer: 3259
ADR: 8,III