Cyclohexylbenzen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Phenylcyclohexane
OR2340-100G OR2340-25G
APOSOR2340-100GEA 186 DKK
APOSOR2340-100G APOSOR2340-25G
Cyclohexylbenzen
Cyclohexylbenzen
Formel: C₁₂H₁₆
Molekylvægt: 160.26 g/mol
Kogepunkt: 239…240 °C
Smeltepunkt: 44381 °C
Massefylde: 0.95 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 81 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001451
CAS-nummer: 827-52-1
EINECS: 212-572-0
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS III