5-Brombenzo[b]thiophen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromobenzothiophene
OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 610 DKK
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Brombenzo[b]thiophen 98%
5-Brombenzo[b]thiophen
Formel: C₈H₅BrS
Kogepunkt: 105…107 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 44…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03069318
CAS-nummer: 4923-87-9