2-Morpholino-3-pyridinamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23393-10G OR23393-1G OR23393-100MG
APOSOR23393-10GEA 2840 DKK
APOSOR23393-10G APOSOR23393-1G APOSOR23393-100MG
2-Morpholino-3-pyridinamine
2-Morpholino-3-pyridinamine
Formel: C₉H₁₃N₃O
Smeltepunkt: 127…128 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03001243
CAS-nummer: 51627-47-5
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III