3,4-Dimethoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR2339-25G OR2339-5G
APOSOR2339-25GEA 549 DKK
APOSOR2339-25G APOSOR2339-5G
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Formel: C₈H₁₀O₃
Kogepunkt: 167 °C/14mmHg
Smeltepunkt: 79…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008390
CAS-nummer: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4