1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 818 DKK
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Smeltepunkt: 182…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463580
CAS-nummer: 1133-77-3