5-Phenylnicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 0 DKK
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Formel: C₁₂H₉NO₂
Smeltepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086176
CAS-nummer: 10177-12-5