5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 1590 DKK
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅NO₂S
Molekylvægt: 179.2 g/mol
Smeltepunkt: 66 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086160
CAS-nummer: 465514-11-8