1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23361-1G OR23361-5G OR23361-100MG
APOSOR23361-1GEA 513 DKK
APOSOR23361-1G APOSOR23361-5G APOSOR23361-100MG
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid 95%
1,3-dimethyl-1H-thieno[2,3-c]pyrazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₈N₂O₂S
Smeltepunkt: 260 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00126746
CAS-nummer: 25252-46-4