1-(3-Bromphenyl)pyrrol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23352-1G OR23352-250MG
APOSOR23352-1GEA 430 DKK
APOSOR23352-1G APOSOR23352-250MG
1-(3-Bromphenyl)pyrrol
1-(3-Bromophenyl)pyrrole
Formel: C₁₀H₈BrN
Smeltepunkt: 64…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02665243
CAS-nummer: 107302-22-7