2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23330-1G OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA 741 DKK
APOSOR23330-1G APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
Smeltepunkt: 210…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682072
CAS-nummer: 127958-10-5