6-Phenoxypyridin-3-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23323-1G OR23323-25G OR23323-5G
APOSOR23323-1GEA 164 DKK
APOSOR23323-1G APOSOR23323-25G APOSOR23323-5G
6-Phenoxypyridin-3-amine
6-Phenoxypyridin-3-amine
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 71…72 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01692449
CAS-nummer: 25194-67-6