4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR23308-1G
OR23308-250MG
OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA
186
DKK
APOSOR23308-1G
APOSOR23308-250MG
APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Smeltepunkt: 270…272 °C (dec.) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD02682063 CAS-nummer: 86620-62-4 |