4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23305-1G OR23305-5G
APOSOR23305-1GEA 164 DKK
APOSOR23305-1G APOSOR23305-5G
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
4-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₉H₇N₃O
Smeltepunkt: 149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681969
CAS-nummer: 27996-86-7