1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23295-1G OR23295-5G
APOSOR23295-1GEA 872 DKK
APOSOR23295-1G APOSOR23295-5G
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Iodophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇IN₂
Molekylvægt: 270.0700 g/mol
Smeltepunkt: 91…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681941
CAS-nummer: 368869-86-7