(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23294-1G OR23294-25G OR23294-5G
APOSOR23294-1GEA 164 DKK
APOSOR23294-1G APOSOR23294-25G APOSOR23294-5G
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
(4-Pyrazol-1-ylphenyl)methanol
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 76…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682057
CAS-nummer: 143426-49-7