4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23287-1G OR23287-5G OR23287-10G
APOSOR23287-1GEA 785 DKK
APOSOR23287-1G APOSOR23287-5G APOSOR23287-10G
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
4-(Chloromethyl)-2-phenyl-1,3-thiazole
Formel: C₁₀H₈ClNS
Smeltepunkt: 49…50 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00723503
CAS-nummer: 4771-31-7
UN nummer: 3261
ADR: 8,III