2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23284-1G OR23284-250MG
APOSOR23284-1GEA 349 DKK
APOSOR23284-1G APOSOR23284-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₇NOS
Smeltepunkt: 51…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02681934
CAS-nummer: 20949-81-9