(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(Bromomethyl)tetrahydrofuran
OR23265-100G OR23265-500G
APOSOR23265-100GEA 1220 DKK
APOSOR23265-100G APOSOR23265-500G
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide 95%
(±)-Tetrahydrofurfuryl bromide
Formel: C₅H₉BrO
Molekylvægt: 165.04 g/mol
Kogepunkt: 170…171 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00016894
CAS-nummer: 1192-30-9
EINECS: 214-750-3