(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23240-250MG OR23240-1G
APOSOR23240-250MGEA 1090 DKK
APOSOR23240-250MG APOSOR23240-1G
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine 97%
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine
Formel: C₇H₁₃N₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02055811
CAS-nummer: 352018-93-0
UN nummer: 2735
ADR: 8,III