4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23239-1G OR23239-5G
APOSOR23239-1GEA 818 DKK
APOSOR23239-1G APOSOR23239-5G
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formel: C₆H₉IN₂
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00626320
CAS-nummer: 51660-65-2