4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3,4-Dihydro-4-methyl-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
OR23218-1G OR23218-250MG OR23218-100MG OR23218-500MG
APOSOR23218-1GEA 7750 DKK
APOSOR23218-1G APOSOR23218-250MG APOSOR23218-100MG APOSOR23218-500MG
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
4-Methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-7-sulphonyl chloride
Formel: C₉H₁₀ClNO₃S
Smeltepunkt: 44…45 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681911
CAS-nummer: 368869-93-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III