2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Bromo-1-(thiophen-2-yl)ethanone, 2-(Bromoacetyl)thiophene
OR23196-10G OR23196-1G OR23196-5G
APOSOR23196-10GEA 1160 DKK
APOSOR23196-10G APOSOR23196-1G APOSOR23196-5G
2-(2-Bromoacetyl)thiophene 97%
2-(2-Bromoacetyl)thiophene
Formel: C₆H₅BrOS
Smeltepunkt: 29…33 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD02677721
CAS-nummer: 10531-41-6
EINECS: 206-994-4
UN nummer: 3261
ADR: 8,II