5-Phenylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23194-1G OR23194-500MG OR23194-5G
APOSOR23194-1GEA 382 DKK
APOSOR23194-1G APOSOR23194-500MG APOSOR23194-5G
5-Phenylisoxazole
5-Phenylisoxazole
Formel: C₉H₇NO
Smeltepunkt: 23…25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00090038
CAS-nummer: 1006-67-3