(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23190-1G OR23190-5G
APOSOR23190-1GEA 535 DKK
APOSOR23190-1G APOSOR23190-5G
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol 97%
(1,5-Dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)methanol
Formel: C₆H₁₀N₂O
Kogepunkt: 118 °C/2mmHg
Smeltepunkt: 50…51 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03659702
CAS-nummer: 153912-60-8