α-Brom-o-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 305 DKK
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Brom-o-toluonitril 98%
α-Brom-o-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Molekylvægt: 196.05 g/mol
Kogepunkt: 111 °C/1.5mmHg
Smeltepunkt: 72…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001794
CAS-nummer: 22115-41-9
UN nummer: 3261
ADR: 8 II