1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23189-250MG OR23189-1G OR23189-5G
APOSOR23189-250MGEA 327 DKK
APOSOR23189-250MG APOSOR23189-1G APOSOR23189-5G
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonyl chloride
Formel: C₆H₇ClN₂O
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407950
CAS-nummer: 49783-84-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III