Biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4,4'-Biphenyldicarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4,4'-dicarboxylic acid
OR2318-25G OR2318-5G
APOSOR2318-25GEA 295 DKK
APOSOR2318-25G APOSOR2318-5G
Biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre
Biphenyl-4,4'-dicarboxylsyre
Formel: C₁₄H₁₀O₄
Molekylvægt: 242.23 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002554
CAS-nummer: 787-70-2
EINECS: 212-328-3