1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23175-1G OR23175-250MG
APOSOR23175-1GEA 600 DKK
APOSOR23175-1G APOSOR23175-250MG
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone 97%
1-(1-Benzothiophen-3-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel: C₁₀H₇BrOS
Smeltepunkt: 138…139 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00176410
CAS-nummer: 26167-45-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III