3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Benzothiophene-3-sulphonyl Chloride, Benzothiophene-3-sulphonyl chloride
OR23173-1G OR23173-250MG
APOSOR23173-1GEA 985 DKK
APOSOR23173-1G APOSOR23173-250MG
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride 95%
3-Benzo[b]thiophenesulphonyl chloride
Formel: C₈H₅ClO₂S₂
Smeltepunkt: 85…88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681897
CAS-nummer: 18494-87-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III