Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23172-1G OR23172-5G
APOSOR23172-1GEA 1230 DKK
APOSOR23172-1G APOSOR23172-5G
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Benzo[b]thiophene-3-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClOS
Kogepunkt: 122…124 °C/1mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 39827-12-8
UN nummer: 3261
ADR: 8,III