Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
OR23171-1G OR23171-250MG OR23171-5G
APOSOR23171-1GEA 741 DKK
APOSOR23171-1G APOSOR23171-250MG APOSOR23171-5G
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Benzo[b]thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₂S
Molekylvægt: 178.22 g/mol
Smeltepunkt: 174…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01846406
CAS-nummer: 5381-25-9