4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR23164-1G OR23164-250MG OR23164-500MG
APOSOR23164-1GEA 1080 DKK
APOSOR23164-1G APOSOR23164-250MG APOSOR23164-500MG
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
4-Thien-2-ylbenzoyl chloride
Formel: C₁₁H₇ClOS
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02681905
CAS-nummer: 181132-70-7