6-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23160-1G OR23160-5G OR23160-25G
APOSOR23160-1GEA 164 DKK
APOSOR23160-1G APOSOR23160-5G APOSOR23160-25G
6-Quinoxalinecarboxylic acid
6-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 248…251 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01365834
CAS-nummer: 6925-00-4