5-Brom-m-xylen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
OR2316-100G OR2316-1KG OR2316-500G
APOSOR2316-100GEA 251 DKK
APOSOR2316-100G APOSOR2316-1KG APOSOR2316-500G
5-Brom-m-xylen 98%
5-Brom-m-xylen
Formel: C₈H₉Br
Kogepunkt: 202…204 °C
Massefylde: 1,361 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000087
CAS-nummer: 556-96-7