5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23158-1G OR23158-250MG
APOSOR23158-1GEA 1640 DKK
APOSOR23158-1G APOSOR23158-250MG
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid 97%
5-(Thiophen-2-yl)nicotinic acid
Formel: C₁₀H₇NO₂S
Smeltepunkt: 260…261 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02682027
CAS-nummer: 306934-96-3