5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Phenyl-2-thiophenecarboxylic acid, 5-Phenyl-2-thenoic acid
OR23146-1G OR23146-250MG OR23146-5G
APOSOR23146-1GEA 818 DKK
APOSOR23146-1G APOSOR23146-250MG APOSOR23146-5G
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid 97%
5-Phenylthiophene-2-carboxylic acid
Formel: C11H8O2S
Molekylvægt: 204.2450 g/mol
Smeltepunkt: 188…192 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01313432
CAS-nummer: 19163-24-7