3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR23143-1G OR23143-250MG OR23143-5G
APOSOR23143-1GEA 654 DKK
APOSOR23143-1G APOSOR23143-250MG APOSOR23143-5G
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
3-Bromomethyl-5-methyl-isoxazole
Formel: C₅H₆BrNO
Molekylvægt: 176.02 g/mol
Kogepunkt: 44 °C/0.4mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02677720
CAS-nummer: 130628-75-0
UN nummer: 3265
ADR: 8 III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR