5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23136-1G OR23136-5G
APOSOR23136-1GEA 218 DKK
APOSOR23136-1G APOSOR23136-5G
5-Bromobenzo[c][1,2,5]oxadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂O
Smeltepunkt: 73…74 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02682026
CAS-nummer: 51376-06-8