2-Bromthiazol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23133-100G OR23133-25G OR23133-500G
APOSOR23133-100GEA 186 DKK
APOSOR23133-100G APOSOR23133-25G APOSOR23133-500G
2-Bromthiazol
2-Bromothiazole
Formel: C₃H₂BrNS
Kogepunkt: 171 °C
Massefylde: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00005316
CAS-nummer: 3034-53-5
EINECS: 221-229-4