2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
OR23124-1G
OR23124-5G
APOSOR23124-1GEA
785
DKK
APOSOR23124-1G
APOSOR23124-5G
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
2,1,3-Benzothiadiazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₇H₄N₂O₂S Smeltepunkt: 230…232 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01647555 CAS-nummer: 16405-98-4 |