2-Brombenzimidazol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-1H-benzimidazole
OR23118-1G OR23118-5G
APOSOR23118-1GEA 284 DKK
APOSOR23118-1G APOSOR23118-5G
2-Brombenzimidazol 99%
2-Bromobenzimidazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Molekylvægt: 197.03 g/mol
Smeltepunkt: 200…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00160009
CAS-nummer: 54624-57-6