1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23116-1G OR23116-25G OR23116-5G
APOSOR23116-1GEA 164 DKK
APOSOR23116-1G APOSOR23116-25G APOSOR23116-5G
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
1H-Benzimidazole-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 176…180 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00721565
CAS-nummer: 2849-93-6