Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23098-1G OR23098-250MG
APOSOR23098-1GEA 251 DKK
APOSOR23098-1G APOSOR23098-250MG
Benzofuran-5-carboxylic acid 95%
Benzofuran-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₆O₃
Smeltepunkt: 189…190 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01006742
CAS-nummer: 90721-27-0