Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23094-1G OR23094-250MG OR23094-5G
APOSOR23094-1GEA 230 DKK
APOSOR23094-1G APOSOR23094-250MG APOSOR23094-5G
Benzofuran-2-carbonyl chloride 97%
Benzofuran-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClO₂
Smeltepunkt: 54…56 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01659782
CAS-nummer: 41717-28-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III