2-(Bromomethyl)benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23090-1G OR23090-5G OR23090-50MG
APOSOR23090-1GEA 491 DKK
APOSOR23090-1G APOSOR23090-5G APOSOR23090-50MG
2-(Bromomethyl)benzothiazole
2-(Bromomethyl)benzothiazole
Formel: C₈H₆BrNS
Smeltepunkt: 47…49 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00461195
CAS-nummer: 106086-78-6
UN nummer: 3261
ADR: 8,III