1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23089-1G OR23089-250MG
APOSOR23089-1GEA 1040 DKK
APOSOR23089-1G APOSOR23089-250MG
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)-2-bromo-1-ethanone
Formel: C₉H₆BrNOS
Smeltepunkt: 86…87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03659698
CAS-nummer: 54223-20-0
UN nummer: 1759
ADR: 8,III