Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR23087-1G OR23087-5G
APOSOR23087-1GEA 818 DKK
APOSOR23087-1G APOSOR23087-5G
Benzothiazole-2-carbonyl chloride 97%
Benzothiazole-2-carbonyl chloride
Formel: C₈H₄ClNOS
Smeltepunkt: 124…130 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03659697
CAS-nummer: 67748-61-2
UN nummer: 3261
ADR: 8,II