Benzothiazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23085-1G OR23085-250MG
APOSOR23085-1GEA 644 DKK
APOSOR23085-1G APOSOR23085-250MG
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Benzothiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₅NO₂S
Smeltepunkt: 258…261 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06796380
CAS-nummer: 68867-17-4