(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR23083-1G OR23083-250MG
APOSOR23083-1GEA 312 DKK
APOSOR23083-1G APOSOR23083-250MG
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2,4-Dimethyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₆H₉NOS
Smeltepunkt: 56…57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086098
CAS-nummer: 50382-32-6